Merck
512559
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
skład
W, 43.8-48.0% gravimetric (with Cinchonine)
przydatność reakcji
core: tungsten
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6 (lit.)
tw
230 °C (lit.)
ciąg SMILES
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
Klucz InChI
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup