577847
Lead oxide
powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
10 mmHg ( 0 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
ciąg SMILES
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
Klucz InChI
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3