Przejdź do
241547
Lead oxide
powder (red), 1-2 μm, 99%
Synonim(y):
Lead oxide, red, Lead(II,IV) oxide, Minium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.60
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-235-6
MDL number:
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
powder (red)
composition
O₄Pb₃
reaction suitability
core: lead
particle size
1-2 μm
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O1[PbH2]O[Pb]12O[PbH2]O2
InChI
1S/4O.3Pb
InChI key
XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11536Y0001996
vibrant-m
Y0001996
Lead solution
description
powder (red), 1-2 μm, 99%
description
≥96%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.01 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
form
powder (red)
form
solid
form
-
assay
99%
assay
≥96%
assay
-
particle size
1-2 μm
particle size
-
particle size
-
application(s)
glass & ceramic
application(s)
-
application(s)
-
composition
O₄Pb₃
composition
-
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Narządy docelowe
Central nervous system,Kidney,hematopoietic system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1314-41-6
CAS No.
1314-41-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)