Merck
573337
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
95%
Synonim(y):
(S)-(+)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4660 (lit.)
tw
181-182 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)