Merck
259667
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluate
≥99%
Synonim(y):
(Methyl 4-methylbenzoate)
Wybierz wielkość
250 G
378,00 zł
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
378,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
1100609
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 39 °C)
Próba
≥99%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
932 °F
granice wybuchowości
9.5 %
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
QSSJZLPUHJDYKF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
274186275956259942
Methyl p-toluate ≥99%
259667
Methyl p-toluate
Methyl hexanoate 99%
259942
Methyl hexanoate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
bp
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
mp
110-111 °C (lit.)
mp
-
mp
−71 °C (lit.)
vapor density
4.7 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
Opis ogólny
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid has been investigated[1].
Zastosowanie
Methyl p-toluate has been employesd as catalyst to investigate the effect of internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of the internal/external donor pair in high-yield catalysts for propylene polymerization, 2. Polymerization results.
Barbe PC, et al.
Makromol. Chem., 193(1), 229-241 (1992)
Charles E Sumner et al.
Inorganic chemistry, 47(6), 2190-2195 (2008-01-30)
The anaerobic oxidation of methyl p-toluate by cobalt(III) in acetic acid was investigated. Observed products were 4-carbomethoxybenzaldehyde (2), 4-carbomethoxybenzoic acid (3), 4-carbomethoxybenzyl acetate (1), 4,4'-dicarbomethoxybibenzyl (6), methyl 2,4-dimethylbenzoate (8), and methyl 3,4-dimethylbenzoate (9). Deuterium isotope labeling showed that 2 was