Przejdź do
302767
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
Synonim(y):
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-981-9
Beilstein/REAXYS Number:
79851
MDL number:
eCl@ss:
32129103
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
optical activity
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
Application
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)