Merck
571083
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
bp
145 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-9H2
Klucz InChI
VUNXBQRNMNVUMV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeremy D Hill et al.
British journal of pharmacology, 175(16), 3407-3421 (2018-06-12)
The cannabinoid system exerts functional regulation of neural stem cell (NSC) proliferation and adult neurogenesis, yet not all effects of cannabinoid-like compounds seen can be attributed to the cannabinoid 1 (CB1 ) or CB2 receptor. The recently de-orphaned GPR55 has