Merck
570907
Sigma-Aldrich
Benzyl (S,S,S)-2-azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride
97%
Synonim(y):
(S,S,S)-2-Azabicyclo-[3,3,0]-octane carboxylic acid benzylester hydrochloride, (S,S,S)-2-Azabicyclo[3,3,0]octane-3-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19NO2 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D -26°, c = 1% in DMSO
mp
176-180 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
ciąg SMILES
Cl[H].[H][C@@]12CCC[C@]1([H])N[C@@H](C2)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m0./s1
Klucz InChI
HLXCXOQXUDRJLF-JKBZPBJLSA-N
Zastosowanie
Można stosować chlorowodorek(S,S,S)-2-azabicyklo[3.3.0]oktano-3-karboksylanu benzylu:
  • W przygotowaniu ramiprylu, inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE).[1]
  • Jako materiał wyjściowy do syntezy pochodnych oktahydrocyklopenta[b]pirolo-2-karbonitrylu jako silnych inhibitorów DPP4.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expeditious synthesis of Ramipril: an Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor
Malakondaiah GC, et al.
Synthetic Communications, 38(11), 1737-1744 (2008)
Xun Ji et al.
European journal of medicinal chemistry, 86, 242-256 (2014-08-29)
Based on the previous work in our group and the principle of computer-aided drug design, a series of novel β-amino pyrrole-2-carbonitrile derivatives was designed and synthesized. Compounds 8l and 9l were efficacious and selective DPP4 inhibitors resulting in decreased blood