Merck
568929
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisothiocyanate
97%
Synonim(y):
2,4-Toluene diisothiocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisothiocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NCS)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-57 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=S)N=C=S
InChI
1S/C9H6N2S2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NNMVCFPMIBOZCL-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)