Merck
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butane diisothiocyanate
97%
Wybierz wielkość
1 G
154,50 zł
5 G
836,00 zł
154,50 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
154,50 zł
5 G
836,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
154,50 zł
Cena katalogowa309,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
29-33 °C
grupa funkcyjna
amine
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
Klucz InChI
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)