Merck
567442
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Synonim(y):
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
144-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
  • Preparation of homoleptic diarylmercurials
  • Suzuki-Miyaura coupling
Uwaga dotycząca przygotowania
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)