Merck
441244
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
prilled, 95%
Synonim(y):
Polyoxymethylene
Wybierz wielkość
1 KG
326,00 zł
3 KG
739,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
326,00 zł
3 KG
739,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2O)nH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03 (as monomer)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
1.03 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
Formularz
prilled
temp. samozapłonu
572 °F
granice wybuchowości
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
temp. przejścia
sublimation point 150 °C
rozpuszczalność
alcohol and cold water: slightly soluble
ethers, hydrocarbons and carbon tetrachloride: insoluble
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Paraformaldehyde, a polymerization product of formaldehyde, is used in the polycondensation reaction for the synthesis of thermoset polymers. [1]
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates in the regioselective reductive coupling reactions of dienes, alkynes and allenes in the presence of ruthenium catalyst.[2] It also participates in the synthesis of esters, via alkoxycarbonylation of alkenes.[3]
Zastosowanie
Formaldehyde source to prepare phenol-, urea-, furfuryl alcohol-, resorcinol- and melamine-formaldehyde polymers for use in coatings, wood products, textiles and foundry resins.
Paraformaldehyde may be used in the preparation of azomethine ylide,[4] α-methylenechromanes, α-methylenequinoline and ortho-quinone methides.[5]
Cechy i korzyści
Source of methanol-free formaldehyde.
Decomposes in hot water to give formaldehyde.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brannon Sam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(11), 3267-3274 (2014-11-29)
Ruthenium-catalyzed reductive couplings of paraformaldehyde with dienes, alkynes, and allenes provide access to products of hydrohydroxymethylation that cannot be formed selectively under the conditions of hydroformylation. In certain cases, the regioselectivity of the CC coupling can be inverted by using
Synthesis of ethanol from paraformaldehyde, CO 2 and H 2
Green Chemistry, 19, 4396-4401 (2017)
Ruthenium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Alkenes with Paraformaldehyde as a Carbon Monoxide Substitute.
Liu Q, et al.
ChemCatChem, 6(10), 2805-2809 (2014)
J Justin Mulvey et al.
International journal of nanomedicine, 9, 4245-4255 (2014-09-18)
We aimed to create a more robust and more accessible standard for amine-modifying single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). A 1,3-cycloaddition was developed using an azomethine ylide, generated by reacting paraformaldehyde and a side-chain-Boc (tert-Butyloxycarbonyl)-protected, lysine-derived alpha-amino acid, H-Lys(Boc)-OH, with purified SWCNT
José C J M D S Menezes et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(42), 13644-13655 (2014-08-30)
In view of increasing demands for efficient photosensitizers for photodynamic therapy (PDT), we herein report the synthesis and photophysical characterizations of new chlorin e6 trimethyl ester and protoporphyrin IX dimethyl ester dyads as free bases and Zn(II) complexes. The synthesis of these
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf