Kluczowe dokumenty
567434
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
77-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Klucz InChI
ZLODKAZZRDLUKX-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?