Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
Informacje o tej pozycji
354,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC)
optical activity
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.462-1.465, n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥94.0% (GC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| refractive index n20/D 1.4635 (lit.), n20/D 1.462-1.465 | refractive index n20/D 1.447 | refractive index n20/D 1.461 (lit.), n20/D 1.462 | refractive index n20/D 1.492 (lit.), n20/D 1.493 |
| density 0.983 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.92 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.861 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobornyl acetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?