Merck
639052
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrF6Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C