Merck
559520
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(NO2)2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
144-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3N3O4/c8-7(9,10)3-1-4(12(14)15)6(11)5(2-3)13(16)17/h1-2H,11H2
Klucz InChI
VACNDKUQVLNNLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3