Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł 120,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł 336,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
120,00 zł
Cena katalogowa160,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
62-66 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1cc(Br)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene may be used to synthesize the following:
- bis-[di-(3,5-dimethoxyphenyl)methylcyclopentadienyl]titanium(IV)dichloride,{η5 - C5H4-CH-[C6H4-(OCH3)2]2)2TiCl2 which can be used as an anti-cancer drug and is obtained via a multistep reaction process
- 5-bromo-benzene-1,3-diol via demethylation with boron tribromide(BBr3)
- 1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene via nitration reaction
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 62-66 °C (lit.) | mp 81-84 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form solid | form - | form liquid | form - |
| functional group bromo | functional group bromo, aldehyde | functional group bromo | functional group bromo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?