Kluczowe dokumenty
565504
Salicylideneaniline
97%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzylideneaniline
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
49-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13-9-5-4-6-11(13)10-14-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15H/b14-10+
Klucz InChI
QIYHCQVVYSSDTI-GXDHUFHOSA-N
informacje o genach
human ... CYP2D6(1565)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)