Merck
750573
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
97%
Synonim(y):
3-Bromo-p-tolualdehyde
Wybierz wielkość
5 G
608,00 zł
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
608,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
47-52 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WTXXUAHMTVAQHW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)