Kluczowe dokumenty
565067
Nafion™ perfluorinated membrane
Nafion™ 324, reinforced with poly(tetrafluoroethylene) fiber, thickness 0.006 in.
About This Item
Polecane produkty
ciężar równoważnikowy
1100 2nd membrane
1500 1st membrane
producent / nazwa handlowa
Nafion™ 324
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
12 in. × 12 in.
grubość
0.006 in.
rozpuszczalność
H2O: insoluble
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
Klucz InChI
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
· Keep pieces sealed and protected from general exposure will reduce the effect. Recommend long term storage in air-tight bags.
· Discoloration does not affect performance and can be removed by soaking in dilute nitric acid.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.