This item is a multi-component product. A CAS number does not apply to this type of product. The base material, Aquivion® PW79S, is assigned a CAS number of 1163733-25-2.
802654
Aquivion® D87-25BS
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 870 g/mole SO3H
Synonim(y):
Aquivion® SO3H-form, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
1410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1410,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
dispersion
liquid
ciężar równoważnikowy
870±40 g/mol (SO3H)
skład
25% in water
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
>24 % (w/w)
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Bardzo wysokie stężenie grup funkcyjnych dla silnego przewodnictwa protonowego (lub Na+, K+, Li+, itp.)
- Wysoka temperatura mięknienia dla pracy w wysokich temperaturach znacznie powyżej 80ºC
- Silna retencja wody dla lepszej pracy ogniw paliwowych w warunkach niskiej wilgotności dla membran lub atramentów katalitycznych, które wykorzystują ten materiał dyspersyjny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
-
What is the CAS number(s) for Aquivion D83-24B