Przejdź do
C1758
Coconut oil from Cocos nucifera
low-melting solid
Coconut oil from Cocos nucifera
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Coconut fat, Copra oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-282-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Cocos nucifera
Quality Segment
form
low-melting solid
mp
23-27 °C
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
  • Linseed, Baru, and Coconut Oils: NMR-Based Metabolomics, Leukocyte Infiltration Potential In Vivo, and Their Oil Characterization. Are There Still Controversies: This research utilizes NMR-based metabolomics to explore the biochemical properties of various oils, including coconut oil, and investigates their potential for leukocyte infiltration in vivo. The findings contribute to understanding the health implications and biochemical interactions of coconut oil (Figueiredo et al., 2022).
Physical form
Usually a solid at room temperature
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W530155C8267P2144
biological source
Cocos nucifera
biological source
-
biological source
maize
biological source
peanut oil
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
low-melting solid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
23-27 °C
mp
23-27 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coconut oil from Cocos nucifera
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. Birmingham, UK
    • Reviews 2
    • Votes 2
    4 out of 5 stars.
    Rich, creamy cocoa butter
    Lovely product - but it is solid at room temperature and it would be a lot easier to get out of packaging if presented in a jar (I don't want to keep warming my stock bottle).
    Helpful?