Merck
802573
Sigma-Aldrich
Aquivion® D79-25BS-Li
greener alternative
liquid dispersion, 25% in water, PFSLi eq. wt. 790 g/mole SO3Li, stabilized CF3 polymer chain ends
Synonim(y):
Aquivion® SO3Li, Tetrafluoroethylene-perfluoro(3-oxa-4-pentenesulfonic acid) copolymer, Ethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
25 ML
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C4F7SO4Li)x . (C2F4)y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
dispersion
ciężar równoważnikowy
790 g/eq±20 g/eq SO3Li
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
25 wt. % in water
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako ogniwo paliwowe z membraną protonową (PEM). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Aquivion® D79-25BS-Li is a dispersion based on the short-side-chain (SSC) copolymer of Tetrafluoroethylene and the Sulfonyl Fluoride Vinyl Ether (SFVE) CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F industrially produced by Solvay Specialty Polymers. The resulting perfluoropolymer′s functional groups are in their lithium sulfonate form, SO3Li. Aquivion® D79-25BS-Li is delivered as a colloidal dispersion in highly pure deionized water. It contains the perfluoropolymer′s neutral lithium salt form (R-SO3Li) of low equivalent weight (EW) 790 g/mole SO3H at very high solid content of 25 % by weight which allows a large variety of subsequent formulations without additional pre-concentration steps. D79-25BS-Li contains "chemically stabilized" perfluoropolymer in which a large amount of polymer end groups are converted to their inert "CF3" configuration.
Zastosowanie
Once formulated with solvents Aquivion® D79-25BS-Li can be used for the preparation of cast films or membranes, of coatings on various substrates. Formulations with volatile and non-volatile additives to make components for electrochemical devices are another possible way of using D79-25BS-Li.
Uwaga dotycząca przygotowania
Store product near room temperature and keep away from sources of radiation (UV, IR) or ignition. Do not freeze. Agitate and eventually sonicate prior to use.
Informacje prawne
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.