Merck
564648
Sigma-Aldrich
Ethyl-5-ethoxy-2-hydroxybenzoate
97%
Synonim(y):
5-Ethoxy-salicylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
63-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(OCC)ccc1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BSRPONIXRNBZGU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)