Merck
642673
3-Hydroxycoumarin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-355-3
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
153-157 °C (lit.)
functional group
ester, ketone
SMILES string
OC1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h1-5,10H
InChI key
MJKVTPMWOKAVMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)