Merck
561282
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl bromide
Synonim(y):
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH2BrC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
zawiera
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5780 (lit.)
tw
91 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for protection of hydroxyl groups that is removable by treatment with DDQ. Used in a recent synthesis of (R)-(–)-argentilactone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 2879-2879 (2006)