Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł 444,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł 1207,50 zł |
Informacje o tej pozycji
444,75 zł
Cena katalogowa593,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
impurities
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
refractive index
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
density
1.361 g/mL at 25 °C
functional group
chloro, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
InChI key
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description 98% |
| reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.361 g/mL at 25 °C | density 1.425 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 135-137 °C/0.7 mmHg | bp 148-149 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.5488 | refractive index n20/D 1.478 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?