Merck
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
Wybierz wielkość
5 G
149,00 zł
25 G
618,00 zł
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
149,00 zł
25 G
618,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Beilstein:
1857343
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
powder
mp
37-39 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)