Merck
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5440 (lit.)
tw
140 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
Klucz InChI
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)