Przejdź do
C102008
1,2-Cyclohexanedione dioxime
96%
Synonim(y):
Nioxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
498,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8(=NOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-769-3
Beilstein/REAXYS Number:
1909047
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
498,10 zł
Cena katalogowa586,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
powder
mp
185-188 °C (lit.)
functional group
oxime
SMILES string
O\N=C1CCCCC/1=N\O
InChI
1S/C6H10N2O2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10/h9-10H,1-4H2/b7-5+,8-6+
InChI key
CUNNCKOPAWXYDX-KQQUZDAGSA-N
Application
Forms complexes with Co, Fe and Ni.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)