Przejdź do
238481
Formaldoxime trimer hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9N3O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12 (free base basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
SMILES string
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
InChI key
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Application
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
912956371963CBR01544
description
-
description
-
description
-
description
AldrichCPR
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
liquid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)