Merck
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
Synonim(y):
NPP acrylate
Wybierz wielkość
1 G
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1260,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
zawiera
500 ppm TBC as inhibitor
mp
38-48 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
Klucz InChI
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
Opis ogólny
NLO monomer
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)