Merck
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propyl acrylate
95%
Synonim(y):
Akrylan 3-(N,N-dimetyloamino )propylu, Akrylan N,N-dimetylo-3-aminopropylu
Wybierz wielkość
25 ML
1035,00 zł
1035,00 zł
Cena katalogowa2070,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1035,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1035,00 zł
Cena katalogowa2070,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Klucz InChI
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)