Merck
557811
Sigma-Aldrich
2,4-Diisopropylphenol
98%
Synonim(y):
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol, 2,4-Di(propan-2-yl)phenol
Wybierz wielkość
1 G
678,00 zł
5 G
1638,00 zł
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
678,00 zł
5 G
1638,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
Klucz InChI
KEUMBYCOWGLRBQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Diisopropylphenol, commonly known as 2,4-propofol, is an isomeric form of propofol.[1] EC50 Microtox (5min, 25°C) assay value of 2,4-diisopropylphenol is 2x10-4mM.[2] It is formed as one of the reaction products from the reaction between boron fluoride with isopropyl phenyl ether.[3]
Zastosowanie
2,4-Diisopropylphenol may be used in the preparation of N,N-bis(3,5-diisopropyl-2-hydroxybenyl)-N′,N′-dimethyl-1,2-diaminoethane.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Organic Reactions with Boron Fluoride. V. The Rearrangement of Isopropylphenol, o-, m-and p-Cresyl Ethers.
Sowa FJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 55(8), 3402-3407 (1933)
rac-Lactide polymerization using aluminum complexes bearing tetradentate phenoxy-amine ligands.
Tang Z and Gibson VC.
European Polymer Journal, 43(1), 150-155 (2007)
Shanker Karunanithi et al.
eNeuro, 7(1) (2020-02-06)
Propofol is the most common general anesthetic used for surgery in humans, yet its complete mechanism of action remains elusive. In addition to potentiating inhibitory synapses in the brain, propofol also impairs excitatory neurotransmission. We use electrophysiological recordings from individual
T P Heil et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 24(4), 349-360 (1989-08-01)
EC50 Microtox (5 min, 25 degrees C) assay values for 2-isopropylphenol, 3-isopropylphenol, 4-isopropylphenol, 2,4-diisopropylphenol, 2,5-diisopropylphenol 2,6-diisopropylphenol, 3,5-diisopropylphenol, carvacrol, thymol, thiophenol, and thiocresol ranged from 2 x 10(-2) mM for thymol (least toxic) to 2 x 10(-4) mM for 2,4-diisopropylphenol and
Tomoaki Urabe et al.
European journal of pharmacology, 884, 173303-173303 (2020-07-19)
Propofol, most frequently used as a general anesthetic due to its versatility and short-acting characteristics, is thought to exert its anesthetic actions via GABAA receptors; however, the precise mechanisms of its adverse action including angialgia remain unclear. We examined the