Przejdź do
248533
5-Norbornene-2-methanol
98%, mixture of endo and exo
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, 2-Norbornen-5-methanol, 5-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Hydroxymethyl-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol, Norbornene-5-methyl alcohol, [Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-392-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
InChI key
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
General description
Co-polymerization of 5-norbornene-2-methanol with ethylene using heterogeneous silica supported catalysts has been reported.
Application
5-Norbornene-2-methanol has been used in the preparation of:
  • 4-(norborn-2-ene-5-ylmethyleneoxy)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
  • 5- {[(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy-benzoyl)oxy]methyl}-2-norbornene (BHBN)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)