Kluczowe dokumenty
557471
4-Nitrothioanisole
96%
Synonim(y):
Methyl-4-nitrophenyl sulfide
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
66-69 °C (lit.)
68-72 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)