Merck
557358
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,5-hexadiene
97%
Synonim(y):
2-Methyldiallyl
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.4170 (lit.)
tw
92 °C (lit.)
gęstość
0.712 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)CCC=C
InChI
1S/C7H12/c1-4-5-6-7(2)3/h4H,1-2,5-6H2,3H3
Klucz InChI
SLQMKNPIYMOEGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-1,5-hexadiene on mercury-photosensitized irradiation, undergoes internal cycloaddition to afford 1-methylbicyclo[2.1.1]hexane (as major product). High-temperature pyrolysis of 2-methyl-1,5-hexadiene affords 1,5-hexadiene and 2,5-dimethyl-1,5-hexadiene. 2-Methyl-1,5-hexadiene undergoes stereoselective and regioselective reaction with dialkylaluminum chloride (Et2AlCl) and titanium alkoxide [Ti(OPr-i)4, a catalyst] followed by oxidation to afford the corresponding five-membered 3-alkylcycloalkyl methanol. 2-Methyl-1,5-hexadiene is formed as a major product during the condensation reaction between allyl chloride and methallyl chloride in the presence of magnesium.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olefins and Diolefins from Allylic Chlorides.
Henne AL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 63(12), 3474-3476 (1941)
Vapor-phase thermolyses of 3-hydroxy-1, 5-hexadienes. II. Effects of methyl substitution.
Negishi EI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(18), 8404-8405 (1994)
Mercury (3P1) photosensitized internal cycloaddition reactions in 1, 4-, 1, 5-, and 1, 6-dienes.
Srinivasan R and Carlough KH.
Journal of the American Chemical Society, 89(19), 4932-4936 (1967)
Vapor-phase thermolyses of 3-hydroxy-1, 5-hexadienes. II. Effects of methyl substitution.
Viola A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(14), 3462-3470 (1967)