Przejdź do
487228
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
Perdeutero-1,3-butadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
D2C=CDCD=CD2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+6
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
3102 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
autoignition temp.
788 °F
contains
hydroquinone as stabilizer
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I19551263567604518
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
description
98%, stable crystalline form of butadiyne
description
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
≥99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
M+1
assay
≥98% (CP)
assay
99%
assay
98%
assay
≥98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
−109 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
bp
−4.5 °C (lit.)
bp
34 °C (lit.)
bp
-
bp
34 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1441-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)