Kluczowe dokumenty
557196
2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H3SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
69-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 2,5-dibromobenzenosulfonylu można stosować do syntezy 1,1-dimetyloetylo (2S,4R)-4-{[(2,5-dibromofenylo)sulfonylo]amino}-2-metylo-1-pirolidynokarboksylanu i 1-benzylo-2-(2,5-dibromofenylo)indolu.
Można go również stosować do otrzymywania następujących związków:
Można go również stosować do otrzymywania następujących związków:
- methyl (2E)-3-[2-octyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
- methyl (2E)-3-[2-(4-methoxyphenyl)-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
- ethyl (2E)-3-[3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-2-(2-methoxybenzyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dramane Lainé et al.
ACS medicinal chemistry letters, 2(2), 142-147 (2011-02-10)
The discovery of potent and selective cyanamide-based inhibitors of the cysteine protease cathepsin C is detailed. Optimization of the template with regard to plasma stability led to the identification of compound 17, a potent cathepsin C inhibitor with excellent selectivity
Alan Rolfe et al.
European journal of organic chemistry, (31)(31), 5254-5262 (2008-01-01)
The development of a new method for the synthesis of 1,1-dioxido-1,2-benzisothiazoline-3-acetic acid by a domino process is reported whereby a classical Heck reaction is coupled to an intramolecular aza-Michael reaction. Ultimately, this method has been expanded to a one-pot, sequential
Anoir Hfaiedh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 14(21), 4947-4956 (2016-05-14)
The direct arylation of N-protected 3-haloindole derivatives with benzenesulfonyl chlorides as coupling partners using 5 mol% of bis(acetonitrile)dichloropalladium(ii) catalyst and lithium carbonate as a base in 1,4-dioxane was investigated. We demonstrated that both iodo and chloro substituents at the indolyl
Rik van der Kant et al.
Cell stem cell, 24(3), 363-375 (2019-01-29)
Genetic, epidemiologic, and biochemical evidence suggests that predisposition to Alzheimer's disease (AD) may arise from altered cholesterol metabolism, although the molecular pathways that may link cholesterol to AD phenotypes are only partially understood. Here, we perform a phenotypic screen for