Merck
556629
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminophenyl)piperidine
97%
Synonim(y):
4-(1-Piperidino)aniline, 4-(1-Piperidinyl)-benzemamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5937 (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H16N2/c12-10-4-6-11(7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
Klucz InChI
TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Amino acid arylamides
  • Selective interleukin-2 inducible T-cell inhibitors
  • Antimalarial drugs
  • Aglycoristocetin derivatives for anti-influenza virus activity
  • IRAK-4 inhibitors
  • 9-Aminoacridines with antiprion activity
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)