Merck
555401
Sigma-Aldrich
mono-Methyl isophthalate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CO2H)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
194-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Exploited in the synthesis of polymer films.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)