Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO2C)C6H4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-476-6
Beilstein/REAXYS Number:
2048766
MDL number:
Assay:
97%
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
82-84 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mono-Methyl phthalate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?