Kluczowe dokumenty
553735
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
Synonim(y):
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid, 3,3-Pentamethyleneglutaramic acid
Wybierz wielkość
630,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
630,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
141-146 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
carboxylic acid
ciąg SMILES
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?