Merck
551821
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4F3N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
246-250 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(nc(S)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2OS/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
Klucz InChI
YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksy-6-(trifluorometylo)pirymidyno-2-tiol (HTPT) może tworzyć stabilną monowarstwę na powierzchni Au(111).[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EC-STM Study of Potential-Controlled Adsorption of Substituted Pyrimidinethiol on Au (111).
Sek S.
Langmuir, 25(23), 13488-13492 (2009)