Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł 421,50 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description ≥95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay ≥95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form powder | form solid |
| mp 220-225 °C (lit.) | mp 118-134 °C | mp 229-234 °C | mp 184-186 °C (dec.) (lit.) |
| Gene Information human ... ALB(213), BAD(572) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group phenyl | functional group bromo, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, iodo | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?