Przejdź do
336904
Ethyldiphenylphosphine
98%, liquid
Synonim(y):
Diphenylethylphosphine, NSC 151254
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
744253
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethyldiphenylphosphine, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.614 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI key
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
  • Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
  • Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
  • Dimer to monomer conversion
  • Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
  • Platinum-catalyzed cyclization
  • Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
  • Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
  • Hydroformylation reactions
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90094288754EHU078491
description
98%
description
≥95%
description
≥97%
description
targeting human ALS2CR11
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
core: nickel, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
98%
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
-
form
liquid
form
powder or solid
form
powder
form
lyophilized powder
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)