Merck
551473
Sigma-Aldrich
QuadraPure® AK
50-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
2,4-Butanedione resin, Activated ketone, polymer-bound
Wybierz wielkość
5 G
826,00 zł
826,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
826,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
826,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
QuadraPure®
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
zakres etykietowania
2.0-3.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
50-90 mesh
Zastosowanie
2905 AK to żywica, która jest powszechnie stosowana jako nośnik w katalizie heterogenicznej.[1] Może być stosowana jako zmiatacz hydroksyloaminy.[2]
Scavenger for Hydrazines and Primary Amines
Informacje prawne
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flow synthesis of tricyclic spiropiperidines as building blocks for the histrionicotoxin family of alkaloids
Brasholz M, et al.
Tetrahedron, 66(33), 6445-6449 (2010)
A Polymer-Bound 1,3-Diketone: A Highly Efficient Scavenger for Hydrazines, and Primary Amines
Uwe Schon, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 7, 983-983 (2003)
Yu, Z. et al.
Tetrahedron Letters, 41, 8963-8963 (2000)
Quadrapure-supported palladium nanocatalysts for microwave-promoted Suzuki cross-coupling reaction under aerobic condition
Liew KH, et al.
TheScientificWorldJournal, 2014 (2014)
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)