Merck
549029
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
gęstość
1.511 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(9)3-5/h1-3H
Klucz InChI
LIGBGEJPUQBLTG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride (1-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene) may be used in the preparation of:[1]
  • 6-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-hex-5-ynoic acid methyl ester
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-5-methoxycarbonyl-pent-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
  • (E)-3-[4-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-but-3-enyl]-oxazolidin-2-one
  • (E)-5-[1-(3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl)-4-(2-oxo-oxazolidin-3-yl)-but-1-enyl]-2-methoxy-3-methylbenzoic acid methyl ester
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, anti-HIV activity, and metabolic stability of new alkenyldiarylmethane HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
Deng BL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(19), 6140-6155 (2005)