Merck
545821
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzothiazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
134-137 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc2cc(ccc2s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2S/c1-5-9-7-4-6(10(11)12)2-3-8(7)13-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
VEWGTWPJKSPGCD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)