Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-734-2
Beilstein/REAXYS Number:
110926
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.620 (lit.)
bp
261-263 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChI key
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Synthesis of lepidine from 4-anilinobutan-2-one in ethanol in the presence of HCl or FeCl3 has been reported. Nitration of lepidine has been reported.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| assay 99% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| mp 9-10 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 261-263 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Quale funzione hanno le lepidine nel corpo umano e come possono essere assunte